Drukuj
malonian dietylu ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A15468.0EEA 833 PLN
A15468.0E A15468.36 A15468.0C
malonian dietylu ≥99%
malonian dietylu
Formuła: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 198…200 °C
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 1,055
Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009195
Numer CAS: 105-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-305-9
Klasyfikacja Merck : 13,03856