Drukuj
mrówczan amonu ≥97%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
21254.260EA 288 PLN
21254.260
mrówczan amonu ≥97%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
mrówczan amonu
Formuła: HCO₂NH₄
MW: 63,06 g/mol
Temp. topnienia: 119…121 °C
Gęstość: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013103
Numer CAS: 540-69-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-753-9
Klasyfikacja Merck : 13,00525
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97 %
Identification Passes test
pH (20°C; 5 %) 6 - 7
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm