Drukuj
Kwas suberynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL60930-1KGEA 1400 PLN
SIAL60930-1KG SIAL60930-100G SIAL60930-250G
Kwas suberynowy, Sigma-Aldrich®
Kwas suberynowy
Formuła: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Temp. Wrzenia: 361 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 139…142 °C
Gęstość: 1,354 g/cm³ (21 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004428
Numer CAS: 505-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-010-9
Klasyfikacja Merck : 12,09031