Drukuj
1,4-Diaminobutan ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
B21316.22EA 435 PLN
B21316.22 B21316.36 B21316.14
1,4-Diaminobutan ≥98%
1,4-Diaminobutane
Formuła: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 158…160 °C
Temp. topnienia: 25…28 °C
Gęstość: 0,877
Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008235
Numer CAS: 110-60-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-782-3
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08134