Drukuj
1,8-Diaminooktan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06916.9999
1,8-Diaminooktan do syntezy, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminooktan
Formuła: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
Temp. Wrzenia: 241 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (60 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008248
Numer CAS: 373-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-764-3
Jednostka: 3259
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 575 g/l (20 °C)
Melting Point 51 °C
Molar Mass 144.26 g/mol
Boiling Point 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C DIN 51758
Explosion Limit 1.1 - 6.8 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (60 °C)
pH 11.7 (4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C DIN 51794