Drukuj
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
R0862EA 1120 PLN
R0862
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼125 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004877
Numer CAS: 3483-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-468-7
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/19/2299819.jpg