Drukuj
Kwas metanosulfonowy ≥98%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20376.184EA 359 PLN
20376.264 20376.184
Kwas metanosulfonowy ≥98%, TECHNICAL
Kwas metanosulfonowy
Formuła: CH₃SO₃H
MW: 96,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 189 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007518
Numer CAS: 75-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-898-6
Jednostka: 2586
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,05981
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/46/2299446.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %