Drukuj
n-Heksan ≥99.0%, PESTINORM® for capillary GC analysis
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83962.320EA 1040 PLN
83962.320
n-Heksan ≥99.0%, PESTINORM® for capillary GC analysis
n-Heksan
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 69 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –94,3 °C
Gęstość: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009520
Numer CAS: 110-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6
Jednostka: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Klasyfikacja Merck : 13,04712
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0005 %
Water Max. 0.01 %
Organic residue (as Octanol) Max. 10 ng/ml
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) Max. 5 ng/l
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation