Drukuj

2,4-Dibromo-2,4-dimetylo-3-pentanon, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Uwaga


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL369640-25GEA 747 PLN
SIAL369640-25G
2,4-Dibromo-2,4-dimetylo-3-pentanon, Sigma-Aldrich®
2,4-Dibromo-2,4-dimetylo-3-pentanon
Formuła: C₇H₁₂Br₂O
MW: 271,98 g/mol
Temp. Wrzenia: 109…114 °C (41 mmHg)
Gęstość: 1,6441 g/cm³ (0 °C)
Numer CAS: 17346-16-6
Jednostka: 3334
ADR: 9,

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR