Drukuj
2-Etyloheksanal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALE29109-5MLEA 269 PLN
SIALE29109-5ML SIALE29109-250ML
2-Etyloheksanal, Sigma-Aldrich®
2-Etyloheksanal
Formuła: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Temp. Wrzenia: 163 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –67 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006987
Numer CAS: 123-05-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-596-5
Jednostka: 1989
ADR: 3,III