Drukuj

2-Metylobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIALM33476-50GEA 558 PLN
SIALM33476-50G SIALM33476-250G
2-Metylobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Metylobutyraldehyd
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Temp. Wrzenia: 90 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006984
Numer CAS: 96-17-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-485-6
Jednostka: 1989
ADR: 3,II

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR