Drukuj
aldehyd izomasłowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL538205-100MLEA 217 PLN
SIAL538205-100ML SIAL538205-1L
aldehyd izomasłowy, Sigma-Aldrich®
aldehyd izomasłowy
Formuła: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 64 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –24 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006980
Numer CAS: 78-84-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-149-6
Jednostka: 2045
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05171