eter metylowo-tert-butylowy ≥99.0%, ULTRA RESI-ANALYZED® do analiz pozostalosci organicznych, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
MTBE
Packaged under inert gas.
9043-02EA
1160
PLN
9043-02
9043-03
eter metylowo-tert-butylowy ≥99.0%, ULTRA RESI-ANALYZED® do analiz pozostalosci organicznych, J.T.Baker®
eter metylowo-tert-butylowy
Formuła:
(CH₃)₃COCH₃ MW: 88,15 g/mol Temp. Wrzenia: 55,2 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –108,6 °C Gęstość: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –28 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008812 Numer CAS: 1634-04-4 Numer WE (dawny EINECS): 216-653-1 Jednostka: 2398 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 12,06111 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Trace Organic Residues - FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤10 |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) | ≤10 |
Assay ((CH₃)₃COCH₃) (by GC, corrected for water) | ≥99.0 % |
Residue after Evaporation | ≤2.0 ppm |
Peroxide (as H₂O₂) | ≤1 ppm |
Water (H₂O)(by coulometry) | ≤0.05 % |
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD |