Drukuj
kwas fenylooctowy 98.5%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO130280025EA 784 PLN
ACRO130280025 ACRO130280050 ACRO130285000
kwas fenylooctowy 98.5%
kwas fenylooctowy
Formuła: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 75…78 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³
Temp. Zapłonu: 132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004313
Numer CAS: 103-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-148-6
Klasyfikacja Merck : 12,07422
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %