Drukuj
kwas fenylooctowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
SIALW287806-SAMPLEEA 220 PLN
SIALW287806-SAMPLE
kwas fenylooctowy, Sigma-Aldrich®
kwas fenylooctowy
Formuła: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 74…77 °C
Gęstość: 1,081 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 132 °C
Numer MDL: MFCD00004313
Numer CAS: 103-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-148-6
Klasyfikacja Merck : 12,07422