Drukuj
2-Fluorocinnamic acid predominantly trans 98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A15303.06EA 434 PLN
A15303.06 A15303.14
2-Fluorocinnamic acid predominantly trans 98%
2-Fluorocinnamic acid
Formuła: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Temp. topnienia: 179…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004370
Numer CAS: 451-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-195-3