Drukuj
3,3,3-Trifluoropropyne, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL544086-10GEA 0 PLN
SIAL544086-10G SIAL544086-25G
3,3,3-Trifluoropropyne, Sigma-Aldrich®
3,3,3-Trifluoropropyne
Formuła: C₃HF₃
MW: 94,04 g/mol
Temp. Wrzenia: 18 °C (1013 hPa)
Numer CAS: 661-54-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-548-7