Drukuj
4-Methyl-2-pentyne ≥96%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL649082-5GEA 609 PLN
SIAL649082-5G
4-Methyl-2-pentyne ≥96%, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-2-pentyne
Formuła: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 71…73 °C (lit.)
Temp. topnienia: –110,3 °C
Gęstość: 0,711 g/mL (25 °C) (lit.)
Temp. Zapłonu: -12 °C
Numer MDL: MFCD00041615
Numer CAS: 21020-27-9
Jednostka: 3295
ADR: 3,II