Drukuj
Morfolina, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetrahydro-1,4-oksazyna
25703.268EA 0 PLN
25703.268
Morfolina, TECHNICAL
Morfolina
Formuła: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Temp. Wrzenia: 128,9 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005972
Numer CAS: 110-91-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-815-1
Jednostka: 2054
ADR: 8 (3),I
Klasyfikacja Merck : 12,06362
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/95/2298295.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
n 20/D 1.451 to 1.456