izooktan ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace
|
Niebezpieczeństwo
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85801.290EA
384
PLN
85801.290
85801.320
izooktan ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace
izooktan
Formuła:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ MW: 114,23 g/mol Temp. Wrzenia: 99,2 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –107 °C Gęstość: 0,692 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008943 Numer CAS: 540-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-759-1 Jednostka: 1262 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless liquid |
Assay (GC, on anhydrous basis) | min. 99.8 % |
Acidity (as Acetic acid) | max. 0.001 % |
Color (APHA, Pt-Co) | max. 5 |
Residue after evaporation | max. 0.0001 % w/w |
Water (KF) | max. 0.01 % w/w |
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's | max. 5 pg/ml |
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) | max. 5 pg/ml |
GC/NPD any Pesticide (as Parathion) | max. 5 pg/ml |
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) | max. 5 pg/ml |
GC/ECD DCM to 1,2,4-TCB (as TCM) | max. 2 ng/ml |
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) | max. 2 ng/ml |
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600 amu) | max. 2 ng/ml |