Drukuj
Kwas 4-chloro-2-metoksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL145793-5GEA 240 PLN
SIAL145793-5G
Kwas 4-chloro-2-metoksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-chloro-2-metoksybenzoesowy
Formuła: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Temp. Wrzenia: 308 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 148 °C
Numer MDL: MFCD00002532
Numer CAS: 57479-70-6
Numer WE (dawny EINECS): 260-761-1