Drukuj
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride ≥97%
Niebezpieczeństwo
L18244.03EA 392 PLN
L18244.03
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride ≥97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₂Cl₂F₂O
Temp. Wrzenia: 222 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631324
Numer CAS: 261762-43-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II