5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL535974-1MLEA
325
PLN
SIAL535974-1ML
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formuła:
C₇H₃Cl₂FO MW: 193 g/mol Temp. Wrzenia: 103…104 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,459 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD01631433 Numer CAS: 394-29-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |