Drukuj
4-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L20167.14EA 2840 PLN
L20167.14
4-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride ≥98%
4-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇Cl₂F₄O
MW: 246,98 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03001172
Numer CAS: 145572-10-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II