  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
  • Wyszukaj w wynikach
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wybierz jedną z poniższych opcji aby zawęzić wyszukiwania. Kliknij OK, aby zaktualizować wyniki.
SearchResultCount:"2"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Numer katalogowy: (SAFA561827-5G)
Producent:  Sigma-Aldrich
Opis:   3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
UOM:  1 * 5 g
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 2  z 2