Drukuj
timerosal
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
A1278.0025EA 1920 PLN
A1278.0025 A1278.0100
timerosal
timerosal
Formuła: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
MW: 404,82 g/mol
Temp. topnienia: 232…233 °C
Temp. Zapłonu: 250 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013062
Numer CAS: 54-64-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-210-4
Jednostka: 2025
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,09451
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/11/2297211.jpg