kwas tereftalowy 99+%
Dostawca: Thermo Scientific
ACRO180720010EA
377
PLN
ACRO180720010
ACRO180720051
ACRO180720250
ACRO180725000
ACRO180722500
kwas tereftalowy 99+%
kwas tereftalowy
Formuła:
C₈H₆O₄ MW: 166,13 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002558 Numer CAS: 100-21-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-830-0 Klasyfikacja Merck : 12,09306 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.2 % |
Sulfated ash | ≤0.001 % |
Titration with TBAH | ≥99.0 % |