Drukuj
1,2,3,4-Tetrafluorobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALT11630-5GEA 355 PLN
SIALT11630-5G
1,2,3,4-Tetrafluorobenzen, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrafluorobenzen
Formuła: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 95 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1,811 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000285
Numer CAS: 551-62-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-997-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,II