2-Fluorobenzoyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:393-52-2
:
Wzór:C₇H₄ClFO
Numer MDL:MFCD00000656
:158.56 g/mol
Temperatura wrzenia:90…92 °C (15 mmHg)
Temperatura topnienia:4 °C
Gęstość:1.32 g/cm³
Punkt zapalny:82 °C
Temperatura przechowywania:Ambient
EINECS:206-887-2
UN:1760
ADR:8,II
:GHS05
Wyniki testu specyfikacji
- Appearance:Clear colorless to slightly colored Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5355 to 1.5375 (20°C, 589 nm)
- GC:≥96.0 %
Wyniki testu specyfikacji
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: 153090250Local Article Number: ACRO153090250
- Supplier Article Number: 153091000Local Article Number: ACRO153091000