Drukuj
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL478164-2GEA 519 PLN
SIAL478164-2G
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
Formuła: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 54132-76-2
Jednostka: 3335
ADR: 9,