Drukuj
sulfanilamid ≥98%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
21156.237EA 415 PLN
21156.237
sulfanilamid ≥98%, TECHNICAL
sulfanilamid
Formuła: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
MW: 172,21 g/mol
Temp. Wrzenia: 401 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 163…167 °C
Gęstość: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007939
Numer CAS: 63-74-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-563-4
Klasyfikacja Merck : 12,09094
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/03/2297603.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %