Drukuj
Difenyloamina ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
23543.182EA 293 PLN
23543.182
Difenyloamina ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Difenyloamina
Formuła: (C₆H₅)₂NH
MW: 169,23 g/mol
Temp. Wrzenia: 302 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 53…54 °C
Gęstość: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 153 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003014
Numer CAS: 122-39-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-539-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03349
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/36/2297636.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
Melting point 52.5 - 54.0 °C
Aniline Max. 0.1 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.03 %
Insolubility in ethanol 96 % vol Max. 100 ppm