Drukuj
Rezorcynol 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: 1,3-DihydroksybenzenRezorcynaBenzeno-1,3-diol
27378.234EA 701 PLN
27378.234
Rezorcynol 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Rezorcynol
Formuła: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 281 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 109…111 °C
Gęstość: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 127 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002269
Numer CAS: 108-46-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-585-2
Jednostka: 2876
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08323
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/84/2299384.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 100.5 %
Acidity or alkalinity Max. 0.005 meq/g
Melting point 109 - 112 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Insolubility in methanol Max. 50 ppm
Phenol 0.02%
Pyrocatechol 0.02%