Drukuj
Hydrochinon 99.5%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Dihydroksybenzen
ACRO219930050EA 147 PLN
ACRO219930050 ACRO219930051 ACRO219930010 ACRO219930500 ACRO219932500
Hydrochinon 99.5%
Hydrochinon
Formuła: C₆H₄(OH)₂
MW: 110,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 285…287 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 170…174 °C
Temp. Zapłonu: 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002339
Numer CAS: 123-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-617-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,04833
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/78/2300178.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 174 °C
Water ≤0.6 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.05 %
HPLC ≥99.4 %