Drukuj
Hydrochinon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Dihydroksybenzen
24704.298EA 413 PLN
24704.298
Hydrochinon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Hydrochinon
Formuła: C₆H₄(OH)₂
MW: 110,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 175 °C
Gęstość: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002339
Numer CAS: 123-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-617-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,04833
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/78/2300178.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Melting point 170 - 174 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Resorcinol Max. 0.1 %