Drukuj
1,4-Benzenoditiol ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L19440.MDEA 488 PLN
L19440.MD L19440.06 L19440.03
1,4-Benzenoditiol ≥97%
1,4-Benzenoditiol
Formuła: C₆H₆S₂
Temp. Wrzenia: 240 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 95…99 °C
Numer MDL: MFCD00142541
Numer CAS: 624-39-5
ADR: 9,III