ω-Bromo-4-fluoroacetophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:403-29-2
:
Wzór:C₈H₆BrFO
Numer MDL:MFCD00040830
:217.04 g/mol
Temperatura wrzenia:150 °C (12 mmHg)
Temperatura topnienia:45…49 °C
Punkt zapalny:>110 °C (230 °F)
EINECS:206-955-1
:GHS07
Powiązane informacje
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: A15319.03Local Article Number: ALFAA15319.03
- Supplier Article Number: A15319.06Local Article Number: ALFAA15319.06
- Supplier Article Number: A15319.14Local Article Number: ALFAA15319.14