Drukuj
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL246069-25GEA 291 PLN
SIAL246069-25G
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 11 °C
Gęstość: 1,5009 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000608
Numer CAS: 320-50-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-276-0
Jednostka: 1760
ADR: 8,II