Drukuj
2,5-Dichlorobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL183601-10GEA 882 PLN
SIAL183601-10G
2,5-Dichlorobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 80 °C
Numer MDL: MFCD00004607
Numer CAS: 34145-05-6
Numer WE (dawny EINECS): 251-850-6