Drukuj
2',4'-Dihydroksyacetofenon
Dostawca: Molekula
Uwaga
MOLE10035517-100GEA 649 PLN
MOLE10035517-100G
2',4'-Dihydroksyacetofenon
2',4'-Dihydroksyacetofenon
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 336 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 142…143 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (141 °C)
Numer MDL: MFCD00002279
Numer CAS: 89-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-945-3
Klasyfikacja Merck : 12,08308