Drukuj

2,3-Difluorotoluen, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL632899-1GEA 115 PLN
SIAL632899-1G
2,3-Difluorotoluen, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluorotoluen
Formuła: C₇H₆F₂
MW: 128,12 g/mol
Temp. Wrzenia: 117…119 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631506
Numer CAS: 3828-49-7
Numer WE (dawny EINECS): 442-630-2
Jednostka: 2388
ADR: 3,II

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR