Drukuj
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
B24096.03EA 370 PLN
B24096.03 B24096.06
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene ≥97%
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene
Formuła: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 103…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077510
Numer CAS: 32137-19-2
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III