Drukuj
2',5'-Difluoroacetophenone ≥98%
Uwaga
A13911.06EA 589 PLN
A13911.06 A13911.14
2',5'-Difluoroacetophenone ≥98%
2',5'-Difluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Temp. Wrzenia: 190…191 °C
Gęstość: 1,233
Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009898
Numer CAS: 1979-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-837-4