Drukuj
2',5'-Difluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL264261-1GEA 197 PLN
SIAL264261-1G
2',5'-Difluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2',5'-Difluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Temp. Wrzenia: 70…80 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1,2099 g/cm³ (22 °C)
Numer MDL: MFCD00009898
Numer CAS: 1979-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-837-4