Tolueno-2,6-diamina 98%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Metylo-m-fenylenodiamina
, 2-Metylo-1,3-fenylenodiamina
ACRO164680050EA
189
PLN
ACRO164680050
ACRO164680250
Tolueno-2,6-diamina 98%
Tolueno-2,6-diamina
Formuła:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Temp. Wrzenia: 289 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 102…107 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007800 Numer CAS: 823-40-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-513-9 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark grey to brown to black Powder or pellets and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 102 to 107 °C |
HPLC | ≥97.5 % |