Drukuj
2-Metyloanizol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALM29355-100MLEA 703 PLN
SIALM29355-100ML
2-Metyloanizol, Sigma-Aldrich®
2-Metyloanizol
Formuła: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 172 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008373
Numer CAS: 578-58-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-426-3
Jednostka: 3271
ADR: 3,III