Drukuj
3,5-Dimethoxytoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L00809.06EA 1080 PLN
L00809.06 L00809.14 L00809.03
3,5-Dimethoxytoluene ≥98%
3,5-Dimethoxytoluene
Formuła: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Temp. Wrzenia: 244 °C
Gęstość: 1,039
Temp. Zapłonu: 101 °C (213 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015435
Numer CAS: 4179-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 224-048-9