Drukuj
2,5-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL423262-10GEA 461 PLN
SIAL423262-10G
2,5-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxytoluene
Formuła: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Temp. Wrzenia: 218 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 15 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00041901
Numer CAS: 24599-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 246-343-1