Drukuj
4-Heksylorezorcynol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL209465-100GEA 909 PLN
SIAL209465-100G SIAL209465-25G
4-Heksylorezorcynol, Sigma-Aldrich®
4-Heksylorezorcynol
Formuła: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Temp. Wrzenia: 333 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 64…67 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002284
Numer CAS: 136-77-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-257-4
Klasyfikacja Merck : 12,04750