Drukuj
2-Metylohydrochinon do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20801.0100EA 284 PLN
8.20801.0100 8.20801.9999
2-Metylohydrochinon do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-Metylohydrochinon
Formuła: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 123…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002345
Numer CAS: 95-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-443-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 77 g/l (25 °C)
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 285 °C
Flash Point 172 °C
Ignition Point 468 °C